Reinraum-Etagenwagen
Lieferant: Palbam
UC-85-2 UC-85-3 UCP-85-2 UC-55-2 UC-55-3 UCP-55-3 UCP-85-3 UCP-55-2 UC-85-2-ESD UCP-55-3-ESD
139-0589EA 3420 CHF
139-0589 139-0590 139-0591 139-0588 139-0793 139-0794 139-0795 PALBUCP-55-2 PALBUC-85-2-ESD PALBUCP-55-3-ESD
Reinraum-Etagenwagen
Transportwagen
Diese Reinraum-Transportwagen wurden speziell für schwere Lasten konzipiert.
  • Bis zu 60 kg pro Ablage
  • Ringsum erhöhter Rand verhindert ein Herabrollen von Teilen und lässt sich leicht abwischen
  • Wahl zwischen 2 oder 3 Ablagen
  • Glatte oder perforierte Ablagen
  • Weiße 130-mm-Reinraum-Lenkrollen (5 Zoll) aus Nylon, 2 mit Feststeller
Edelstahl 304 mit elektropolierter Oberfläche. Speziell abriebfest, sanft laufend.
Lieferumfang: In der Regel ab Lager lieferbar für den Direktversand vom Lieferanten. Lieferung flach verpackt mit Montageanweisungen.