Transportwagen für Partikelzähler
Lieferant: Palbam
PALBPCCS0702EA 0 CHF
PALBPCCS0702 139-0028 PALBPCCS0722 139-0587 PALBPCCS0902 139-0027
Transportwagen für Partikelzähler
Transportwagen
Dieser Wagen ist speziell für den Transport von Partikelzählgeräten in Reinraumumgebungen konzipiert. Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Ergonomisches Design
  • Stoßdämpfendes System in jedem Rad, um den wertvollen Partikelzählsensor vor Vibrationen und Stößen zu schützen