Flammfeste Jacken, BizFlame™ Plus, FR55
Lieferant: Portwest
Bizflame™
PRTWFR55NARSEA 150 CHF
PRTWFR55NARS PRTWFR55NARXL PRTWFR55NARXXL PRTWFR55NARXXXL PRTWFR55NARM PRTWFR55NARL
Flammfeste Jacken, BizFlame™ Plus, FR55
Arbeitskleidung
Diese Jacke besteht aus 99% Baumwolle, verwoben mit 1% Kohlefasern. Das Gewebe verfügt über flammhemmende und antistatische Eigenschaften und ist daher ideal für die Offshore- und Schweißindustrie.
  • Gut sichtbares reflektierendes Band an Armen und Schultern für bessere Sichtbarkeit
  • Verdeckter Messingreißverschluss vorne, dreifach genähter Saum
  • Zwei vordere Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, zwei untere Taschen mit Druckknopfverschluss
  • Verstellbare Ärmelöffnung (Klettband)
Gewicht: 350 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1), EN ISO 11611 (A1+A2, Klasse 2), EN 1149-5