Flammfeste Hose, Warnschutz, Bizflame™ Multi, FR62
Lieferant: Portwest
FR62YNRL FR62YNRM FR62YNRS FR62YNRXL FR62YNRXXL
PRTWFR62YNRLEA 238 CHF
PRTWFR62YNRL PRTWFR62YNRM PRTWFR62YNRS PRTWFR62YNRXL PRTWFR62YNRXXL
Flammfeste Hose, Warnschutz, Bizflame™ Multi, FR62
Arbeitskleidung
Diese Hose besteht aus 99% Baumwolle, verwoben mit 1% Carbonfasern mit Fluorcarbon-Finish. Es wurde entwickelt, um guten Sicht-, Flammen-, Schweiß-, Lichtbogen- und Antistatikschutz zu bieten und gleichzeitig garantierten Tragekomfort zu bieten.
  • Flammhemmendes, reflektierendes Band an den Unterschenkeln für bessere Sichtbarkeit
  • Verdeckter Reißverschluss aus Messing vorne
  • Eine Gesäßtasche mit Klappe, Kniepolstertaschen und eine untere Werkzeugtasche mit Klappe
Gewicht: 345 g/m²
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), EN 11More Product Information