Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SPB-624, Supelco®
Lieferant: Merck
24251 24255 24256 25430 28662-U
24251.EA 1350 CHF
24251. 24255. 24256. 25430. 28662-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SPB-624, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säule wurde speziell für Purge-and-Trap-Analysen flüchtiger halogenierter, nicht halogenierter und aromatischer Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
  • Geklebt, geringes Ausbluten
  • Proprietär
  • Hohe thermische Stabilität - maximale Temperaturen bis 250 °C