SMD-Pinzette, Erem®
Lieferant: Basan
BSNC40SAEA 81.5 CHF
BSNC40SA
SMD-Pinzette, Erem®
Pinzetten
Edelstahl. Diese Pinzette ist ideal zum Greifen und Halten von runden Teilen und Drähten.
  • Rostfreie, hitzebeständige und säurefeste Oberfläche
  • Antimagnetisch
  • Mit stumpfen Spitzen zur Vermeidung von Schäden an Leiterplatten
  • Geriffeltes Fingerprofil für einen besseren Griff