SMD-Pinzette, Erem®
Lieferant: BASAN
102ACA 102ACAX
BSNC102ACAEA 0 CHF
BSNC102ACA BSNC102ACAX
SMD-Pinzette, Erem®
Pinzetten
Edelstahl. Diese speziellen Pinzetten eignen sich ideal für den Umgang mit Chips oder Miniatur-SMD-Bauteilen. Geeignet zur Bestückung auf SMD-Leiterplatten oder keramischen Substraten.
  • Mit blendfreier Oberfläche, nicht magnetisch
  • Mit abgewinkeltem Kopf und stumpfen Kanten, um Beschädigungen der Systemplatine zu vermeiden