HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ aQ
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
25305-154630 25305-102130 25305-052130 25305-014001 25305-012101 25303-154630 25303-153030 25303-152130 25303-052130 25303-032130 25303-014001 25303-013001 25303-103030 25303-104630 25303-012101 25305-152130 25305-254630 25303-102130 25305-153030 25305-104630 25305-252130 25305-054630 25305-013001 25303-011001 25303-254630
554-4391EA 1037 CHF
554-4391 554-4681 554-4679 554-4674 554-4672 554-4309 554-4669 554-4668 554-4308 554-4655 554-4653 554-4652 554-4664 554-4666 554-4651 554-4683 554-4310 554-4663 554-4684 554-4389 554-4685 554-4388 554-4673 554-4650 555-7956
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ aQ
Chromatographiesäulen
Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping bieten einen geregelten Wechselwirkungsmechanismus, durch den eine Retention und Auflösung polarer Analyte ermöglicht wird.
  • C18-Phase mit polarem Endcapping für alternative Selektivität
  • Retention und Auflösung polarer Analyte
  • Ausgezeichnete Peakform
  • Stabil bei 100 % wässrigen mobilen Phasen
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibit insufficientMore Product Information