VWR®, Thermo-Hygrometer, mit Barometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-1952EA 282 CHF
620-1952
VWR®, Thermo-Hygrometer, mit Barometer
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Präzisions-Thermohygrometer mit Barometer liefert zusätzliche abgeleitete Werte: Taupunkttemperatur, Feuchtkugeltemperatur, Feuchtigkeitsgehalt und absolute Luftfeuchtigkeit. Es eignet sich für den Einsatz bei Klimaanlagen, der Überwachung der Umgebungsluft, Meteorologie, Klima- und Luftdruckmessungen in EDV-Räumen, Lagerräumen, Gewächshäusern und Produktionsbereichen.
  • Speicherung von Minimum- und Maximum-Werten für alle Messungen
  • Hohe Genauigkeit durch digitale Kalibrierung
  • Korrektur von Offset und Anstieg für eine einfache Anpassung
  • Konfigurierbare Anzeige: Unterschiedliche Parameter auf dem Display
  • 'HOLD'-Funktion zum Einfrieren der Werte
  • Barometer mit Anzeige für Luftdruckentwicklung
PT1000 und fester, kapazitiver piezoresistiver Polymersensor (L×Ø: 35×14 mm).
Lieferumfang: Supplied with 9 V IEC 6F22 battery, low battery warning and certificate of calibration.