Reinigungsmittel für Glas-Reinigungsautomaten
Lieferant: Smeg
SMEGDETERGLEA 208 CHF
SMEGDETERGL SMEGDETERLQC2 SMEGACIDGLP2 SMEGACIDGLC2 SMEGDETERLIQUIDI2 SMEGDETERLQSP2 SMEGDETERLQI2
Reinigungsmittel für Glas-Reinigungsautomaten
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Für eine optimale Reinigungseffizienz und die thermale Desinfektionsphase der Laborglaswaren-Reinigung entwickelte Reinigungsmittel.
  • For thorough instrument cleaning
  • Alkaline detergents for washing and neutralisers for the neutralisation stage
DETERGLASS
• Universal alkaline powder
• Detergent for automatic washing of laboratory glassware
• Contains sodium hydroxide, sodium metasilicate pentahydrate, sodium triphosphate pentabasic, triclosene sodium dihydrate
• 10 kg pack
DETERLIQUID C2
• Strong universal liquid alkaline detergent phosphate-free for washing steel up to 95 °C
• Suitable for washing rubber and plastic at 60 °C
• Containing sodium silicate, polyacrylate, potassium hydroxide
• 5 litre can
ACIDGLASS C2
• Liquid phosphate-free neutraliser
• Containing citric acid monohydrate
• 5 litre can
ACIDGLASS P2
• Acid liquid neutralising agent for laboratory glassware
• Containg phosphoric acid, citric acid monohydrate
• 5 litre can