ESD-Berufsschuhe, Slipper, X-Light, 7131132/7131137
Lieferant: Abeba
7131132/35 7131132/36 7131132/37 7131132/38 7131132/39 7131132/40 7131132/41 7131132/42 7131132/43 7131132/44 7131132/45 7131132/46 7131132/47 7131132/48 7131137/35 7131137/36 7131137/37 7131137/38 7131137/39 7131137/40 7131137/41 7131137/42 7131137/43 7131137/44 7131137/45 7131137/46 7131137/47 7131137/48
ABEB7131132/35EA 130 CHF
ABEB7131132/35 ABEB7131132/36 ABEB7131132/37 ABEB7131132/38 ABEB7131132/39 ABEB7131132/40 ABEB7131132/41 ABEB7131132/42 ABEB7131132/43 ABEB7131132/44 ABEB7131132/45 ABEB7131132/46 ABEB7131132/47 ABEB7131132/48 ABEB7131137/35 ABEB7131137/36 ABEB7131137/37 ABEB7131137/38 ABEB7131137/39 ABEB7131137/40 ABEB7131137/41 ABEB7131137/42 ABEB7131137/43 ABEB7131137/44 ABEB7131137/45 ABEB7131137/46 ABEB7131137/47 ABEB7131137/48
ESD-Berufsschuhe, Slipper, X-Light, 7131132/7131137
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Glattleder mit einer leichten, kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle.
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und stoßdämpfendem System
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Ristbereich mit elastischem Band
Colour: White
Farbe: Weiß oder schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC.