Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, HACCP, Anatom, 2172
Lieferant: Abeba
2172/41 2172/40 2172/39 2172/38 2172/37 2172/36 2172/43 2172/44 2172/42 2172/50 2172/49 2172/48 2172/47 2172/46 2172/45
ABEB2172/41EA 173 CHF
ABEB2172/41 ABEB2172/40 ABEB2172/39 ABEB2172/38 ABEB2172/37 ABEB2172/36 ABEB2172/43 ABEB2172/44 ABEB2172/42 ABEB2172/50 ABEB2172/49 ABEB2172/48 ABEB2172/47 ABEB2172/46 ABEB2172/45
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, HACCP, Anatom, 2172
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Halbstiefel aus Mikrofaser, mit reflektierendem Material und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silberfasern
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Asymmetrische Ferse und Flexzone für eine natürliche Lagerung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Torsionsgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Kratzfeste Beschichtung im Fersen- und Zehenbereich
  • Waschbar bei 30 °C
Für den Einsatz in Küchen.
Farbe: Weiß/Grau
Zertifizierungen: DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC