VWR® Q Path® MacroStar I, Biopsie- und Einbettkassetten im Spender
Lieferant: VWR Collection
720-2373EA 420 CHF
720-2373 720-2374 720-2375 720-2376 720-2377 720-2378 720-2379 720-2380 720-2381
VWR® Q Path® MacroStar I, Biopsie- und Einbettkassetten im Spender
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Geeignet für Edelstahldeckel. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit Klebestreifen (= Gestell) für Leica und Sakura Kassettendrucker. Gestell mit 40 Kassetten.
  • Große Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Ohne Deckel, mit 34 Öffnungen
  • Konzipiert für standardmäßige Metalldeckel (M481)
  • Schräges Beschriftungsfeld (45°-Winkel) für einfaches Markieren
  • Farbcodiert