Biopsie- und kassetten, versiegelt, ActivFlo™ Routine I
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-500-1-L 39LC-500-1 39LC-500-9-L 39LC-500-4 39LC-500-4-L 39LC-500-5 39LC-500-5-L 39LC-500-6 39LC-500-6-L 39LC-500-7 39LC-500-7-L 39LC-500-8 39LC-500-3 39LC-500-9 39LC-500-2-L 39LC-500-8-L 39LC-500-3-L 39LC-500-10 39LC-500-10-L 39LC-500-11 39LC-500-11-L 39LC-500-2
720-2278EA 187 CHF
720-2278 720-2277 720-2470 720-2459 720-2460 720-2461 720-2462 720-2463 720-2464 720-2465 720-2466 720-2467 720-2457 720-2469 720-2456 720-2468 720-2458 720-2451 720-2452 720-2453 720-2454 720-2455
Biopsie- und kassetten, versiegelt, ActivFlo™ Routine I
Einbettkassetten Biopsiekassetten
ActivFlo Routine I Kassetten sind Infiltrationskassetten mit patentiertem seitlichem Entlüftungssystem für maximalen Flüssigkeitsaustausch. Der erhöhte Flüssigkeitsaustausch verringert die Zahl nicht fixierter oder zu schwach infiltrierter Präparate und beschleunigt die Fixierung und Infiltration von Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten besitzen leicht abnehmbare, weil ‘brechbare’ Deckel. Die Kassetten haben ein im Winkel von 45° abgeschrägtes Beschriftungsfeld und wurden für optimale Arbeitsabläufe mit dem Leica IP C Kassettendrucker konzipiert. Sie haben eine Druckfehlerquote von unter einem Prozent.
  • Mit 45-Grad-Beschriftungsfeld
  • Erhältlich in versiegelten Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker
  • Elf Farben in Mengen von 1000 Stück erhältlich