Mikro-Deckgläser
Lieferant: Leica
630-2098EA 7.9 CHF
630-2098 630-2097 630-2096
Mikro-Deckgläser
Deckgläser
Diese Mikro-Deckgläser bestehen aus feinstem, vorgereinigtem Borosilikatglas.
  • Einheitliche Stärke und ebene Oberfläche
  • Chemikalienbeständiges, beschlagfreies Deckglas, verpackt in fusselfreiem, stoßdämpfendem Stoff
  • Das Schneiden, Reinigen, Wäagen und Verpacken erfolgt nach strengen Fertigungsspezifikationen
Verpackung: Inkl. Trockenmittelbeutel.