Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten, versiegelt
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-625-1-L 39LC-625-10-L 39LC-625-11-L 39LC-625-2-L 39LC-625-3-L 39LC-625-4-L 39LC-625-5-L 39LC-625-6-L 39LC-625-7-L 39LC-625-8-L 39LC-625-9-L
720-2364EA 493 CHF
720-2364 720-2653 720-2655 720-2657 720-2659 720-2661 720-2663 720-2665 720-2667 720-2669 720-2671
Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten, versiegelt
Einbettkassetten Biopsiekassetten
IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten haben das patentierte „Fluidic Flow“ Porendesign für maximalen Reagenzienaustausch. Mit einer Porengröße von 0,26 mm weisen die Kassetten ein innovatives V-förmiges Porendesign auf, das Flüssigkeit nach innen zieht und Luft nach außen drückt. Durch die abgeschrägten Kassettenwände entsteht ein Korb für kleine Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten mit „brechbaren“ Deckeln sind für den Leica IP C Kassettendrucker konzipiert und haben eine Druckfehlerquote von <1 %.
  • Erhältlich in versiegelten Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker
  • Elf Farben erhältlich