Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten, versiegelt
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-605-1-L 39LC-605-9-L 39LC-605-7-L 39LC-605-10-L 39LC-605-8-L 39LC-605-11-L 39LC-605-2-L 39LC-605-3-L 39LC-605-4-L 39LC-605-5-L 39LC-605-6-L
720-2362EA 224 CHF
720-2362 720-2650 720-2646 720-2492 720-2648 720-2494 720-2496 720-2498 720-2640 720-2642 720-2644
Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten, versiegelt
Einbettkassetten Biopsiekassetten
IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten haben das patentierte „Fluidic Flow“ Porendesign für maximalen Reagenzienaustausch. Mit einer Porengröße von 0,67 mm weisen die Kassetten ein innovatives V-förmiges Porendesign auf, das Flüssigkeit nach innen zieht und Luft nach außen drückt. Durch die abgeschrägten Kassettenwände entsteht ein Korb für kleine Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten mit „brechbaren“ Deckeln sind für den Leica IP C Kassettendrucker konzipiert und haben eine Druckfehlerquote von <1 %.
  • Erhältlich zum einfachen Einlegen in den Drucker
  • Elf Farben in Mengen von 1000 Stück versiegelt