ESD-Überschuhe für den Reinraum, 3900/3910
Lieferant: Abeba
3900/5 3910/2 3910/3 3900/1 3900/3 3910/5 3910/4
ABEB3900/5EA 82.1 CHF
ABEB3900/5 ABEB3910/2 ABEB3910/3 ABEB3900/1 ABEB3900/3 ABEB3910/5 ABEB3910/4
ESD-Überschuhe für den Reinraum, 3900/3910
Arbeitskleidung
Das Obermaterial dieser Überschuhe besteht aus Integrity® 1750-Gewebe. Dieses dicht gewebte Gittergewebe aus Polyesterfilamenten wird mit einer Porengröße von 6-µ hergestellt, wodurch kritische Stoffe herausgefiltert werden >0,5-µ-Partikel mit größerer Effizienz als die heute verwendeten typischen Stoffe der Klasse 100 (ISO-Klasse 5).
  • Der nicht migrierende antimikrobielle Wirkstoff hemmt das Wachstum einer Vielzahl problematischer Bakterien, Schimmel und Pilze
  • Das in den Stoff eingewebte Kohlenstoffgitter kontrolliert die elektroinduktive Migration
  • Ein