Untersuchungshandschuhe, Latex, Mutexil
Lieferant: MUTEXIL
8883150/S 8883150/L 8883150/M 8883150/XL
MAKA8883150/SEA 49.5 CHF
MAKA8883150/S MAKA8883150/L MAKA8883150/M MAKA8883150/XL
Untersuchungshandschuhe, Latex, Mutexil
Handschuhe
Diese Einmalhandschuhe sind für den Einsatz in medizinischen Umgebungen, für die Lebensmittelverarbeitung und im Labor geeignet.
  • Unsteril, puderfrei, glatte Oberfläche
  • Lieferung in praktischen Dispenser-Boxen
Zertifizierungen: EN 455; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen