ESD-Berufsschuhe, Clogs, Reflexor®, 36903/36913
Lieferant: Abeba
Reflexor®
ABEB36913/36EA 249 CHF
ABEB36913/36 ABEB36913/37 ABEB36913/38 ABEB36913/39 ABEB36913/40 ABEB36913/41 ABEB36913/42 ABEB36903/39 ABEB36903/37 ABEB36903/38 ABEB36903/36 ABEB36903/42 ABEB36903/40 ABEB36903/41
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Reflexor®, 36903/36913
Schuhe und Stiefel
ESD-Clog aus Glattleder, mit Lederfutter, einem klappbaren und verstellbaren Fersenriemen, und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle.
  • Extrem leichte und rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Zwei austauschbare Reflexor® Fußbetten (ein Massage-Fußbett und ein Smooth Comfort Fußbett)
  • Orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Ristbereich mit elastischem Band
  • Schnallenverschluss
Farbe: Weiß oder Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRB