dsDNA-Quantifizierungs-Kits, AccuBlue™ und AccuClear™
Lieferant: Biotium
31006 31008 31007 31008-T 31009 31009-T 31027 31027-T 31028 31029 31006-T 31007C 31007-T 31028-T 31006C 31029C
31006.EA 521 CHF
31006. 31008. 31007. 31008-T 31009. 31009-T 31027. 31027-T 31028. 31029. 31006-T 31007C 31007-T 31028-T 31006C 31029C
dsDNA-Quantifizierungs-Kits, AccuBlue™ und AccuClear™
Tests Nukleinsäure-Tests
Die AccuBlue® und AccuClear® dsDNA-Quantifizierungs-Kits bieten eine sensitive und selektive Detektion von doppelsträngiger DNA in einem 96-Well-Mikrotiterplatten-Format.
  • Ermöglichen eine präzise Quantifizierung von gereinigter doppelsträngiger DNA (dsDNA) in einem breitem Spektrum von Konzentrationen
  • Kompatibel mit Mikroplatten-Readern und Handfluorometern
Im Gegensatz zur Nukleinsäure-Quantifizierung durch Absorptionsmessung sind die DNA-bindenden Fluoreszenzfarbstoffe hochsensitiv und -selektiv für dsDNA und liefern eine präzisere DNA-Konzentration in Anwesenheit von kontaminierender RNA und anderen üblichen Kontaminanten wie freien Nukleotiden, Proteinen, Reinigungsmitteln und Salzen.
AccuBlue® Broad Range Assay: Breiter Linearbereich mit blauer Fluoreszenz
Der AccuBlue® Broad Range Assay hat einen breiten dynamischen Bereich von 2 bis 2000 ng pro Well einer 96-Well-Platte (0,2 bis 200 ng/µl der Probe). Die Standardkurve kann auf 4000 ng/Well mit geringfügigen Abstrichen in der Linearität ausgeweitet werden. Anregungs-/Emissions-Wellenlängen: 350/460 nm (blaue Fluoreszenz).
AccuBlue® High Sensitivity Assay: Nicht toxischer und nicht mutagener DNA-Quantifizierungs-Farbstoff
Der AccuBlue™ High Sensitivity Assay hat einen Linearbereich von 0,2 bis 100 ng dsDNA pro Well einer 96-Well-Platte (0,02 bis 10 ng/µl der Probe) Anregungs-/Emissions-Wellenlängen: 500/530 nm (grüne Fluoreszenz).
AccuClear® Ultra High Sensitivity Assay: Vielseitiges Kit mit hoher Sensitivität und breitem Linearbereich
Der AccuClear® Ultra High Sensitivity Assay hat einen Linearbereich von 30 pg bis 250 ng dsDNA pro Well einer 96-Well-Platte. Anregungs-/Emissions-Wellenlängen: 460/507 nm (grüne Fluoreszenz).
Hinweis: Für die Quantifizierung von extrem geringen Mengen von DNA in wertvollen oder verdünnten Proben ist außerdem der AccuBlue® NextGen Assay erhältlich (siehe Kat.-Nr. 31060). Der AccuBlue® NextGen Assay hat einen Linearbereich von 1 pg bis 3 ng (abhängig von der Empfindlichkeit des Instruments) dsDNA pro Well einer 96-Well-Platte (0,5 pg/µl bis 300 pg/µl der Probe). Anregungs-/Emissions-Wellenlängen: 468/507 nm (grüne Fluoreszenz).
Lieferumfang: Die AccuBlue®- und AccuClear®-Kits enthalten eine Quantifizierungslösung und dsDNA-Standards aus Kalbsthymus. Für Anwender, die bevorzugt eigene DNA-Standards verwenden, sind einzelne AccuBlue®- und AccuClear®-Quantifizierungslösungen erhältlich.