Reinraumhandschuhe, Neopren, steril, BioClean Suprene™
Lieferant: Nitritex
BSNS-65 BSNS-70 BSNS-75 BSNS-60 BSNS-80 BSNS-90 BSNS-85
112-3338EA 977 CHF
112-3338 112-3339 112-3340 112-3337 112-3341 112-3343 112-3342
Reinraumhandschuhe, Neopren, steril, BioClean Suprene™
Handschuhe
Diese anatomisch geformten Handschuhe sind so verarbeitet, dass sie in Reinräumen bis zur ISO-Klasse 4 und EU GMP-Klasse A verwendet werden können. Dank ihrer ausgezeichneten Stärke und Dehnbarkeit sind diese Handschuhe die ideale Wahl für den Einsatz in Isolatoren.
  • Steril, ungepudert
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Manschette mit Rollrand und strukturierte Oberfläche für höheres Tastgefühl
  • Doppelt übereinander anziehbar mit guter Griffigkeit
  • Neopren sorgt für Stärke und Haltbarkeit
  • Ausgezeichnete ESD-Eigenschaften
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4 oder M2.5 und EU GMP-Klasse A.
EN 374, EN 455, ASTM D 6978-05 tested; Cat. III, AQL 1,5
Zertifizierungen: EN 455-2, EN ISO 374-1 Typ C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Für Lebensmittelkontakt zugelassen
Geprüft nach dem Standardtestverfahren ASTM D6978-05 für die Permeation durch Zytostatika.
Verpackung: Ein Paar mit Rollrand ist in einer Kunststoff-Innentasche versiegelt, die dann in einem EasyTear™ PE-Beutel versiegelt ist. Zehn Beutel sind in einem äußeren PE-Beutel versiegelt, und jeder Kartoninnenbeutel enthält 20 Außenbeutel.