Nitrilhandschuhe, Peha-soft® Nitrile PF
Lieferant: HARTMANN PAUL
9421912 9421902 9421922 9421892 9421932
HART9421912EA 36.4 CHF
HART9421912 HART9421902 HART9421922 HART9421892 HART9421932
Nitrilhandschuhe, Peha-soft® Nitrile PF
Handschuhe
Dieser beidseitig tragbare Einweg-Handschuh besteht aus Nitrilkautschuk, einem synthetischen Material, das alle Vorteile von Latex bietet, aber keine allergene Wirkung wie Naturlatex aufweist.
  • Resistenz gegen Keime, Bakterien, Viren und Chemikalien
  • Puderfrei, dadurch keine Gefahr einer Lebensmittelkontamination durch Maisstärke
  • Beständig gegen viele Chemikalien, wie z.B. Desinfektionsmittel
  • Optimaler Grip und polymere Innenbeschichtung für gutes Tastempfinden
Die Handschuhe sind für zahlreiche Anwendungen in der lebensmittelverarbeitenden IndustrieMore Product Information