Hitzeschutzhandschuhe, Thermoplus® 955
Lieferant: KCL by Honeywell
955.8 955.10 955.9
KCHL955.8EA 66 CHF
KCHL955.8 KCHL955.10 KCHL955.9
Hitzeschutzhandschuhe, Thermoplus® 955
Handschuhe
Diese Hitzeschutzhandschuhe bestehen aus verschiedenen Materialien, um einen bestmöglichen Schutz gegen Hitze bei guter mechanischer Beständigkeit zu bieten. Der Handschuh schütze gegen eine Kontakthitze bis zu 100 °C. Das Baumwollfutter bietet Tragekomfort, während Para-Aramid für einen zusätzlichen Schnittschutz sorgt.
  • Thermische Isolierung, Schnittfestigkeit
  • Hervorragendes Tastgefühl
  • Gute Schweißabsorption für hohen Tragekomfort
  • Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz aufgrund des langen Strickbündchens
Ideal für den Einsatz in der Metall- und Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, im Labor (bei Arbeiten mit Hitzeöfen und Hordentrocknern) sowie in Gießereien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (344XB), EN 407 (X13XXX); Kat. III