Industriehandschuhe, Showa 380
Lieferant: Showa
380-L 380-M 380-S 380-XL
112-5821EA 82.3 CHF
112-5821 112-5822 112-5823 112-5824
Industriehandschuhe, Showa 380
Handschuhe
Diese nahtlos gestrickten Nylon-Handschuhe verfügen über eine mikroporöse Nitrilbeschichtung auf der Handfläche, die die Hand schützt und optimale Griffsicherheit bietet.
  • Beschichtete Innenhand
  • Schaumgeprägte Oberfläche für optimale Griffsicherheit in trockenen und leicht öligen Umgebungen
  • Elastischer Bund, anatomische Form
  • Leicht und fusselarm
  • Robust, hohe Beweglichkeit und gute Reißfestigkeit
  • Atmungsaktiver Handrücken für verringerte Transpiration
Ideal für leichte Montagearbeiten in der Baubranche und im maritimen Bereich.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X); Kat. II