Unterziehhandschuhe, Showa B0610
Lieferant: Showa
BO610-S BO610-M BO610-L BO610-XL
112-5989EA 41.1 CHF
112-5989 112-5988 112-5987 112-5990
Unterziehhandschuhe, Showa B0610
Handschuhe
Diese nahtlosen Strickhandschuhe mit elastischem Bündchen sind aus Nylon gefertigt. Sie sind unbeschichtet und sorgen für optimale Beweglichkeit und hervorragendes Tastempfinden.
  • Leicht, elastisch und fusselarm
  • Formstabil
  • Minimales Allergierisiko, keine Hautreizungen durch Nähte
  • Hohe Bewegungsfreiheit für das Handgelenk
Ideal für leichte Montagearbeiten in der Logistik oder in der Metallindustrie.
Zertifizierungen: Kat. I