Industriehandschuhe, ölbeständig, Showa 660/690
Lieferant: Showa
690-L 690-XL 690-M 690-XXL 660/36-10/XL 660/36-11/XXL 660-10/XL 660-11/XXL 660-9/L
112-5882EA 2340 CHF
112-5882 112-5884 112-5883 112-5885 112-5875 112-5876 112-5877 112-5878 112-5879
Industriehandschuhe, ölbeständig, Showa 660/690
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Baumwolle mit kompletter PVC-Beschichtung bieten eine gute chemische und mechanische Beständigkeit. Sie sind undurchlässig und daher für Tätigkeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen geeignet.
  • Gesamte Oberfläche mit gerauter Struktur: Guter Grip selbst bei nassen Teilen
  • Antibakterielle und geruchshemmende Behandlung
  • Anatomische Passform, nahtloser Strick Keine Hautreizungen
  • Flexibel und weich, schweißabsorbierend
  • Ausführung mit langem geklebten Arm (Modell 690) bietet Schutz über die gesamte Armlänge
Ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, Metallurgie und im Schifffahrtssektor.
Length: 300 - 320 mm or 650 mm
Thickness: 1,30 mm
EN 388 (4121), EN 374 (JKL); Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5; Kat. III