Verschlüsse für Sicherheitsflaschen für Lösungsmittel, Q-Serie
Lieferant: OMNIFIT
00932Q-3V 00938Q-2 00938Q-3 00945Q-3 00945Q-4 00945Q-4V
OMNI00932Q-3VEA 662 CHF
OMNI00932Q-3V OMNI00938Q-2 OMNI00938Q-3 OMNI00945Q-3 OMNI00945Q-4 OMNI00945Q-4V
Verschlüsse für Sicherheitsflaschen für Lösungsmittel, Q-Serie
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Äußerer PP-Verschluss mit PTFE-Innenkörper.
  • Optionale Ventile ermöglichen eine einfache Ein-/Aus-Schaltung einzelner Flüssigkeitsleitungen, ideal zum Auswählen des Durchflusses oder zum Absperren von Leitungen vor dem Entfernen von Verschlüssen zum Wechseln oder Nachfüllen von Lösungsmittelflaschen
  • Robuste Gewindeanschlüsse für standardmäßige ¹/₄"-28 UNF-Gewindemuttern und Adapter sorgen für eine sichere Verbindung, ideal für wiederholtes Anschließen/Trennen
  • Optional einschraubbares Rückschlagventil und Filterzubehör ermöglichen den Druckausgleich, während das System geschlossen bleibt, verhindert Partikelkontamination und Verdunstung teurer oder schädlicher Chemikalien
Durch offene Lösungsmittelflaschen können schädliche Lösungsmitteldämpfe entweichen und Chemikalien verschüttet werden. Verschlüsse und Zubehör helfen, diese Probleme zu vermeiden und ermöglichen eine sichere und zuverlässige Lösungsmittelabgabe. Auf der Versorgungsseite können Verschlusskappen verwendet werden, um geschlossene Abgabesysteme zur sicheren Zufuhr von Lösungsmitteln bereitzustellen. Ein optionales Rückschlagventil und Filter ermöglichen Druckausgleich und verhindern Kontaminationen. Kann auch zum sicheren Entsorgen von Lösungsmitteln als geschlossenes Entsorgungssystem verwendet werden.