Schlauch, PTFE, Omnifit
Lieferant: OMNIFIT
008T16-030-20 008T16-030-200 008T16-050-20 008T16-050-200 008T16-080-20 008T16-080-200 008T16-100-20 008T16-100-200 008T32-150-10 008T32-150-100
OMNI008T16-030-20EA 308 CHF
OMNI008T16-030-20 OMNI008T16-030-200 OMNI008T16-050-20 OMNI008T16-050-200 OMNI008T16-080-20 OMNI008T16-080-200 OMNI008T16-100-20 OMNI008T16-100-200 OMNI008T32-150-10 OMNI008T32-150-100
Schlauch, PTFE, Omnifit
Schläuche Transferschlauch
PTFE, weiß.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel.