Atemfilter
Lieferant: M S A
10097994 10108408 10115188 10115189 10115320 10097955 10097232
111-1557EA 42.9 CHF
111-1557 111-1559 111-1560 111-1561 111-1562 111-1558 111-2538
Atemfilter
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierungen: EN 148-1