Vollmasken, 3S
Lieferant: M S A
2055718 D2055000 2055-779
111-1915EA 470 CHF
111-1915 111-1565 111-2333
Vollmasken, 3S
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Diese Vollmaske mit einem weichen Maskenkörper aus einer speziellen Gummimischung oder Silikon und einer Sichtscheibe aus schlagfestem PC bietet eine gute Sicht und einen niedrigen Atemwiderstand.
  • Breiter Dichtrahmen und tiefe Kinntasche für einen passgenauen, angenehmen und dichten Sitz
  • Großes Gesichtsfeld für ausgezeichnete Sicht
  • Sprechmembran im Anschlussstück gewährleistet eine gute Verständigung
  • Ausatemventilscheibe und Ventilgehäuse sind leicht auswechselbar
  • Bänderung ermöglicht ein schnelles Auf- und Absetzen der Maske und einen druckfreien, sicheren Sitz
  • Innenmaske sichert eine günstige Atemluftführung und verhindert so das Beschlagen der Sichtscheibe
Die Maske verfügt über einen Standardgewinde-Anschluss und wurde für die Verwendung mit Filtern, Normaldruck-Pressluftatmern, Schlauchgeräten sowie Gebläsefiltergeräten entwickelt.
Zertifizierungen: EN 148-1, EN 136 (Klasse 3)
Bitte beachten * Einheitsgröße