HPLC-Säulen
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-68181NF JR-68182NF JR-68183NF JR-68184NF JR-68185NF JR-68186NF JR-65001NF JR-65002NF JR-65003NF JR-65005NF JR-65006NF
JOURJR-68181NFEA 396 CHF
JOURJR-68181NF JOURJR-68182NF JOURJR-68183NF JOURJR-68184NF JOURJR-68185NF JOURJR-68186NF JOURJR-65001NF JOURJR-65002NF JOURJR-65003NF JOURJR-65005NF JOURJR-65006NF
HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese PEEK-Säulen sind für Naro-Bore-Anwendungen mit kleinen Probenmengen konzipiert.
  • Biokompatibel
  • Hochdruckanwendungen
  • Verpackungsgeräte vorhanden