Die Nährmedienzubereiter ProfiClave PC10B/20B ermöglichen die Zubereitung von bis zu 10/15 Litern einfacher oder komplexer, mit Vitamin/Blut ergänzter, Agarformulierungen. Schneller und einfacher als je zuvor. Dank der intuitiven intelligenten Software und des praktischen Touchscreens ist nur eine kurze, schnelle Schulung in der Verwendung der Nährmedienzubereiter notwendig. Der ProfiClave PC20 ermöglicht die Zubereitung von 1 bis 15 Litern Agar, der ProfiClave PC10 von 0,5 bis10 Litern, mit Rührfunktion und Temperaturregelung. Der Zugang zum Behälter ist sehr einfach, es sind keine Schrauben oder Werkzeug erforderlich. Verbesserte Programmierbarkeit (3×20 Programme), Betriebsparameter-Ausdruck (integriert an der Gerätevorderseite), externe Steuerfunktionen (Anschluss an der Gerätevorderseite), optimale Rührkontrolle und ein Gehäuse komplett aus Metall machen den ProfiClave zum besten Nährmedienzubereiter in seiner Klasse. Er hält das Agar in jeder Phase des Einzel- oder Doppelzyklus-Prozesses bei der erforderlichen Temperatur, falls nötig für Stunden. Der Wassermantel-Design ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung innerhalb des Behälters. Rührer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und eine verbesserte Magnetkupplung ohne Dichtungen oder Schächte.
- Einfache Bediensoftware ermöglicht eine problemlose Einarbeitung; benutzerfreundliche Bedienung mit Touchscreen
- Schalen lassen sich bis zur erforderlichen Höhe stapeln, Stapelhöhe kann frei gewählt werden (1 - 20 Schalen/Stapel)
- Medienglättung ermöglicht die Optimierung der Fülltemperatur
- System verwendet automatisierungsfähige Platten mit abgeschrägter Kante
- Hohe Sterilität im Gießbereich dank gut positionierter UV-Beleuchtung (mit Sicherheitsschalter)
- Gleichmäßigere Agarplatten durch Doppelkopfpumpe
- Agarabweisung wird durch einen Antitropf-Mechanismus verhindert
- Einfache Reinigung dank ergonomischer Ausführung und einfachem Zugang