Klebeband-Abroller
Lieferant: MICRONOVA
P-52W
MICRP-52WEA 499 CHF
MICRP-52W
Klebeband-Abroller
Klebeband-Abroller
Dieser Klebeband-Abroller besteht aus einer Kombination aus beschichtetem Stahl und Kunststoff. Er ist für die Verwendung mit Micronova Klebeband von bis zu 7,62 cm Breite konzipiert.
  • Erhältlich mit oder ohne beschwerter Basis
  • Erhältlich in Ausführungen mit 5,08 cm und 15,24 cm Breite