Vortex-Schüttler, ZX4 und TX4
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F202A0280 F202A0270 SA202A0280
444-2002EA 314 CHF
444-2002 444-2001 VELPSA202A0280
Vortex-Schüttler, ZX4 und TX4
Schüttler Vortex-Schüttler
Der ZX4 und TX4 sind digitale Vortex-Mixer mit einstellbarer Drehzahl und zwei Betriebsarten, Sensor oder Dauerbetrieb, für hervorragende Reproduzierbarkeit. Ihr ergonomisches und innovatives Design sorgt in Kombination mit der Basis aus einer epoxidbeschichteten Zink-Legierung für ausgezeichnete Stabilität auf dem Tisch; 4 rutschfeste Füße verhindern ein „Wandern“ während der Verwendung. Die Technopolymer-Struktur gewährleistet eine optimale chemische Beständigkeit und eine verbesserte Handhabung.
  • Einzigartiger IR-Sensor-Modus: Ein Infrarot-System erkennt das Vorhandensein der Reagenzgläser, und der Vortex-Mixer startet automatisch die Vibration. Dies reduziert die wiederholte Beanspruchung.
  • IR-Sensor- oder Dauerbetrieb
  • Beim TX4 kann der Benutzer die Betriebsdauer und vieles mehr über die Zeitschaltuhr einstellen: 0 bis 999 Std. 59 Min.
  • Betrieb mit variabler Drehzahl (elektronisch gesteuert)
  • Das helle LCD-Display des TX4 zeigt durchgehend die wichtigsten Informationen an und ermöglicht eine einfache Einstellung von Parametern wie z. B. Zeit und Drehzahl
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Lieferumfang: Wird mit Mischaufsatz geliefert. Verschiedene Plattformen für Kolben, Röhrchen oder Mikrotiterplatten zum Mischen sind optional erhältlich.