Wischtücher und Flaschen spender
Lieferant: Palbam
113-8176EA 918 CHF
113-8176
Wischtücher und Flaschen spender
Wischtuch-Spender
Dieser Spender zur Wandmontage dient der Abgabe von Wischtüchern und IPA-Flaschen.
  • Kein Deckel für eine einfache Einhand-Bedienung
  • Zwei Löcher für stabile Befestigung an der Wand
  • Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
In Reinraumindustrien wie der Pharmaindustrie, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnologie - Unerlässlich für die Reinigung im Reinraum.
Zertifizierungen: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.