Reinraum-Klebeband CR100PC™
Lieferant: Micronova
CR100PC™
MICRCR100PC-2DGEA 77.8 CHF
MICRCR100PC-2DG MICRCR100PC-12TR MICRCR100PC-2YE MICRCR100PC-12DG MICRCR100PC-2LB MICRCR100PC-38WH MICRCR100PC-15WH MICRCR100PC-1DG_U MICRCR100PC-1RE MICRCR100PC-3RE MICRCR100PC-2DB MICRCR100PC-2TR MICRCR100PC-15DB_U MICRCR100PC-4TR MICRCR100PC-14YE MICRCR100PC-34WH MICRCR100PC-2LG 819-0020 MICRCR100PC-1OR MICRCR100PC-38RE MICRCR100PC-3WH MICRCR100PC-1OR_U MICRCR100-34TRIRM MICRCR100PC-38DG MICRCR100PC-1DG MICRCR100-34WHIRCS MICRCR100PC-3DG MICRCR100PC-15TR MICRCR100PC-15DB MICRCR100PC-38TR MICRCR100PC-38DB MICRCR100PC-1YE MICRCR100PC-1LB MICRCR100PC-2RE MICRCR100PC-1TR MICRCR100PC-1DB MICRCR100PC-15YE MICRCR100PC-3DB MICRCR100PC-1LG 811-0205 MICRCR100PC-38YE MICRCR100PC-12WH MICRCR100PC-14WH MICRCR100-12WHIRM MICRCR100PC-1RE_U MICRCR100PC-14RE MICRCR100PC-12WHPK MICRCR100PC-4WH MICRCR100PC-15LB MICRCR100PC-2WH MICRCR100PC-34TR_U MICRCR100PC-12RE
Reinraum-Klebeband CR100PC™
Klebebänder
Extrem anpassungsfähiges Reinraum-Vinylband mit synthetischem Gummi, sauber abziehbarer Klebstoff; Ideal für die Farbcodierung, Versiegelung und Markierung auf gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen in Reinraumwartungs- und Supportbereichen.
  • Sauberes Peeling von Waferkartuschen und Reinraum-Arbeitsflächen
  • Synthetischer Kautschuk-Kleber gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Reinraumoberflächen wie Polyethylen, Kunststoff und Edelstahl
  • Die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten von gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen
  • Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken gewährleisten niedrige Partikel- und extrahierbare Ionenanzahl für Anwendungen im und um den Reinraum
  • Auf einen 76-mm-Kunststoffkern (3") gewickelt
Länge: 33 m
In verschiedenen Farben und Breiten erhältlich.
Zertifizierungen: Gemäß Federal Specification PPP-T-66E und CID A-A 1689A.