Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Latex
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2232525/10 2232525/7 2232525/9
DALL2232525/10EA 22.6 CHF
DALL2232525/10 DALL2232525/7 DALL2232525/9
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Latex
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus einem Verbund- und Para-Aramidgarn sind an der Innenhand mit einer blauen Krepp-Latexbeschichtung ausgestattet.
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuhe eine hervorragende Passform und ein hohes Tastempfinden
  • Para-Aramid-Garn schützt gegen Kontaktwärme und Schnitte
  • Innen mit Polyamidbeschichtung: Begrenzter Kontakt zwischen Haut und Verbundfaser
  • Die Latexbeschichtung sorgt für einen besseren Gripp und Wärmeschutz (bis zu 250 °C)
Ideal für das Handling schwerer Gegenstände mit hoher Schnittgefährdung in feuchten und rutschigen Umgebungen. Darüber hinaus bieten die Handschuhe einen leichten Wärmeschutz (bis zu 250 °C).
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Kat. II