Klinge für Sicherheitsmesser, Ruck Zuck
Lieferant: Martor
233-2240EA 25.1 CHF
233-2240
Klinge für Sicherheitsmesser, Ruck Zuck
Rasiermesser und Klingen
Industrial blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX RUCK-ZUCK
SECUMAX RUCK-ZUCK SOS
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX COMBI
SECUMAX NOVEX