Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa NSK26
Lieferant: Showa
NSK26-L NSK26-M NSK26-S NSK26-XL
112-2641EA 300 CHF
112-2641 112-2642 112-2643 112-2966
Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa NSK26
Handschuhe
Dieser geschmeidige Handschuh aus Baumwolle/Polyester-Jersey mit Nitril-Vollbeschichtung bietet eine gute mechanische Festigkeit. Er schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb.
  • Vernähte, angesetzte Stulpe mit elastischem Abschluss bietet zusätzlichen Schutz für den Unterarm
  • Komplett angeraute Oberfläche für mehr Griffsicherheit
  • Undurchlässig, ideal für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Handschuh ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
Ideal für Arbeiten in der Lebensmittelbranche, in derMore Product Information