Laborglas-Reinigungsautomaten, Professional Line, 60 cm, GW3060 Serie
Lieferant: SMEG S.P.A.
GW3060BX GW3060BXC GW3060P GW3060SC GW3060S GW3060PA GW3060BXA GW3060SA GW3060BXCA GW3060SCA
141-0686EA 14450 CHF
141-0686 141-0687 141-0688 141-0690 141-0689 SMEGGW3060PA SMEGGW3060BXA SMEGGW3060SA SMEGGW3060BXCA SMEGGW3060SCA
Laborglas-Reinigungsautomaten, Professional Line, 60 cm, GW3060 Serie
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Diese Reihe professioneller Smeg-Reinigungs- und Thermodesinfektionsmaschinen wird aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Waschkammern bestehen aus rostfreiem Stahl der Qualität 316 L, der gegen starke Säuren (wie sie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie verwendet werden) beständig ist.
  • Reinigen bis zu 95 °C – antibakterielle thermale Desinfektion
  • Mikroprozessorgesteuerte, programmierbare elektronische Steuerung, elektronische Programmierung: 20 voreingestellte Programme + 10 benutzerdefinierbare Programme
  • Serielle Schnittstelle RS232 für den Anschluss an einen externen Drucker oder PC
  • Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304, Reinigungskammer und innere Tür aus Edelstahl AISI 316L
  • Robustes Design bei allen Komponenten für jahrelangen zuverlässigen, wartungsfreien Einsatz
  • Vakuumtrocknungsstandard mit forcierter Umluft
  • Umwälzpumpe 400 L/min, für maximale Sauberkeit und Spüleffizienz
  • Anschlüsse für Heiß-, Kalt- und VE-Wasser
  • Komplette Zyklusüberwachung über eine verbesserte, große LCD-Anzeige
  • Temperaturregelung in der Kammer mit kontinuierlicher Anzeige
  • Schnelles Erhitzen des Wassers über 3 wählbare Heizelemente
  • Höhere Rückverfolgbarkeit und Validierungsfunktionen
  • Zyklen mit niedriger Temperatur zum Reinigen von Kunststoffartikeln
  • Kapazität zum Pumpen und Zirkulieren von vier Mal so viel Wasser wie eine Haushaltsspülmaschine
  • Spezifische Zyklen für Säure-Waschprogramme
Das Modell GW3060 bietet die Möglichkeit, dank des USB-, RS232- oder LAN-Anschlusses und der registrierten WD-TRACE® Software alle Reinigungsparameter über eine multifunktionale Folientastatur oder direkt über den PC zu programmieren. Das Herzstück des neuen GW3060 Glas-Reinigungsautomaten ist das ultramoderne Steuerungssystem mit 4 Mikroprozessoren, die jede durchgeführte Aktivität steuern und den gesamten vom Gerät bearbeiteten Informationsfluss überwachen.
Bestellinformation: Wird ohne Körbe geliefert, bitte diese separat bestellen.