SPE-Säulen, polymerbasiert, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Lieferant: Avantor
7519-05EA 230 CHF
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
SPE-Säulen, polymerbasiert, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Chromatographiesäulen
Die Festphasenextraktion als Probenvorbereitungstechnik erfordert häufig stationäre Phasen, die im gesamten pH-Bereich stabil sind. Styrol-Divinylbenzol-Copolymer-Sorbentien (SDB) können die Qualität der Probenvorbereitung verbessern.
Die hervorragenden strukturellen, mechanischen und chemischen Eigenschaften, die Reinheit der Verpackung und die Belastbarkeit sowie die Stabilität des SDB-Sorbenten bieten eine verbesserte Probenreinigung und Vorkonzentration. Dieser polymere SDB-Sorbent ist hocheffizient und selektiv mit hoher Durchsatzleistung. Er ermöglicht eine hohe Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, selbst bei der SPE von Verbindungen unterschiedlicher Polarität.