Gesichtsschutzschirm
Lieferant: UVEX
9725.514 9726.014
111-8231EA 72.3 CHF
111-8231 UVEX9726.014
Gesichtsschutzschirm
Gesichtsschutz
Diese Visiere aus Polycarbonat bzw. Celluloseacetat können mittels längenverstellbarer Adapterschiene an Helme befestigt werden und sind in drei Stufen arretierbar.
  • Robustes Visier mit speziell entwickeltem Adapter zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
  • Extrem leichtes Kunststoff-Design
  • Materialstärke: 1 mm
Bestellinformation: Die Visiere weden mit Adapter, jedoch ohne Helm geliefert. Die Visiere sind mit den Schutzhelmen uvex airwing kompatibel.