VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, 5 ml
Lieferant: VWR
VWR®
525-0662EA 81.3 CHF
525-0662 525-0661 525-0666 525-0665 525-0664 525-0663
VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, 5 ml
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese 5-ml-Mikroröhrchen bestehen aus transparentem PP und haben einen flachen Schnappdeckel, der sich leicht öffnen und schließen lässt.
  • Hergestellt aus hochwertigem, gammabeständigem PP
  • Autoklavierbar bei 121 °C, kältebeständig bis –80 °C
  • Röhrchen können bis 25000×g RCF zentrifugiert werden
  • Sorgen für leicht lesbaren Markierungsbereich
  • Die sterile Version wird durch Bestrahlung SAL10⁻⁶ (ISO11137) sterilisiert.
Mikrozentrifugenröhrchen werden hauptsächlich zur Probenlagerung, zum Betrieb und zur Zentrifugation verwendet.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.