Sicherheitsmesser, SECUPRO MARTEGO
Lieferant: Martor
223-0099EA 99.1 CHF
223-0099
Sicherheitsmesser, SECUPRO MARTEGO
Messer
Stahlklinge, Griff aus Aluminium.
  • Geeignet für Links- und Rechtshänder
  • Automatischer Klingenrückzug - Klinge springt zurück, auch wenn Betätigungshebel gehalten wird
  • Sicherungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge
  • Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel
  • Klinge mit 2 Schneiden/4 scharfe Kanten für eine ökonomischere Verwendung
Dieser Sicherheitscutter mit vollautomatischem Klingenrückzug eignet sich ideal zum Schneiden von üblichen Verpackungsmaterialien, vor allem zum Schneiden von Kartons. Der ergonomische Zangengriff − bestehend aus Aluminium und der weichen Soft-Grip-Zone − ermöglicht eine angenehme und rutschfeste Handhabung.
Zertifizierungen: TÜV-geprüft