Sicherheitsmesser, SECUMAX EASYSAFE
Lieferant: Martor
233-0193EA 40.2 CHF
233-0193
Sicherheitsmesser, SECUMAX EASYSAFE
Messer
Stahlklinge, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Integrierter Bandschneider schneidet sicher Verpackungsbänder ohne ausgefahrene Klinge
  • Einfacher Klingenwechsel: Keine Werkzeuge notwendig
  • Messer kann mit einem speziellen Schlüssel (muss gesondert bestellt werden) verschlossen werden, wodurch Hygienerisiken durch einen unerlaubten Klingenwechsel ausgeschlossen werden
  • Klinge verfügt über vier scharfe Seiten und kann daher mehrmals gedreht werden, bevor sie ersetzt werden muss
  • Ergonomischer Griff; geeignet für Links- und Rechtshänder
Dieses Kunststoff- und Papiermesser verfügt über eine versteckte Klinge und ein Schnittkopfdesign, durch das einfach mit dem Schnitt begonnen werden kann, während die Klinge in Kontakt mit dem Material bleibt, selbst bei einfachen Film- oder Papierschichten. Die Spitze ermöglicht das Einstechen in alle Arten von Papier- und Plastiksäcken.
Zertifizierungen: TÜV- und GS-geprüft