Diese biomedizinischen Gefriergeräte bieten die für Lagerungs- und Forschungsanwendungen erforderliche, herausragende Zuverlässigkeit und Leistung. Im medizinischen Bereich bieten sie eine effektive Lagerung von Blutvorräten, Impfstoffen und Proben zur Diagnose. Im industriellen Bereich eignen sie sich ideal für Alterungs- und Temperaturprüfungen an elektronischen Bauteilen, Präzisionsgeräten und Verbundharzen.
Diese biomedizinischen Tiefkühltruhen bieten außerordentliche Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit, die für Lagerung und Forschung unerlässlich sind. Auf dem Gebiet der Medizin gewährleisten sie eine effektive Lagerung von Blutkonserven und Impfstoffen sowie Diagnoseproben. In der Industrie eignen sie sich hervorragend für Verschleiß- und Temperaturtests an elektronischen Teilen, Präzisionsgeräten und Kunststoffen.
- Visueller und akustischer Alarm für einstellbare Über- und Untertemperaturen sowie bei Stromausfall
- Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Festwertspeicher für das Speichern von Einstellungen
- Verschließbares Türschloss
- Selbstdiagnosefunktion
Auf vier Laufrollen und zwei Nivellierfüßen.
- Visueller und akustischer Alarm für einstellbare Über-/Untertemperaturen sowie bei Stromausfall
- Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Festwertspeicher für das Speichern von Einstellungen
- Verschließbares Türschloss
- Selbstdiagnosefunktion
Temperaturbereich: −20 bis –35 °C (Modell MDF-U443: bis –40 °C)