Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
SLCR013NL SLCR025NS SLLGC13NL SLLGR04NL SLCRT13NL SLCR013NK SLCR025NK SLLGC25NS SLLHC25NS SLLGH25NK SLLGH25NS SLLGH13NK SLLGH13NL SLLHC13NL SLLGH25NB
514-0406EA 425.65 CHF
514-0406 514-0407 514-0448 514-0449 MILFSLCRT13NL MILFSLCR013NK MILFSLCR025NK MILFSLLGC25NS MILFSLLHC25NS MILFSLLGH25NK MILFSLLGH25NS MILFSLLGH13NK MILFSLLGH13NL MILFSLLHC13NL MILFSLLGH25NB
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.