Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF
Lieferant: Cytiva
10600022 10600102 10600060 10600123
10600022.EA 759 CHF
10600022. 10600102. 10600060. 10600123.
Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF
Transfer-Membranen
Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF ist eine hydrophobe Membran mit geringer Fluoreszenz und 0,2 µm Porengröße für den Proteintransfer. Amersham™ Hybond™ LFP ist optimiert für die Fluoreszenzdetektion bei Western Blotting Anwendungen.
  • Sehr geringe Hintergrundfluoreszenz führt zu hoher Empfindlichkeit
  • Bietet eine niedrige Eigenfluoreszenz über ein breites Spektrum an Anregungs-/Emissionswellenlängen
  • Erhältlich in gängigen vorgeschnittenen Größen
  • Proteinbindungskapazität >200 μg/cm²
  • Kompatibel mit einer Reihe von Blockierungsreagenzien, Transferpuffern und Blotting-Einfärbemitteln für das Gesamtprotein
Für zusätzlichen Komfort sind außerdem Western Blotting Sandwiches (10 Sandwiches/Paket) erhältlich. Jedes Sandwich besteht aus vorgeschnittenen Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF NC-Membranen mit 2×3 mm Chr Filterpapieren.