Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Lieferant: Cytiva
Amersham™ Hybond™
10600122.EA 185.52 CHF
10600122. 10600021. 10600101. 10600057. 10600058.
Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Transfer-Membranen
Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF ist eine hydrophobe Membran mit 0,2 μm Porengröße und hoher physikalische Stärke. Dies führt zu bedeutenden Vorteilen bei der Handhabung gegenüber nicht unterstützter Nitrocellulose, wodurch sich die Membran sehr für das Stripping und die Rehybridisierung eignet. Die kleine Porengröße der Membran minimiert den Probendurchlass ohne Bindung und erhöht die Proteinbindung in einem großen Bereich von Molekulargewichten. Ideal für die Verwendung mit standardmäßigen colorimetrischen und Chemilumineszenz-Detektionsverfahren für Proteine von <Mr 20.000.
  • Hohe Proteinretention, auch nach intensiven Waschschritten
  • Protein-Bindungskapazität von über 200 μg/cm² zur einfachen Signaldetektion
  • Maximale Bindung der Proteine beim Transfer mit minimalem Probenverlust
  • 0,2 μm Porengröße für größere Oberfläche und somit bessere Bindung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • Erhältlich in gängigen vorgeschnittenen Größen
Für zusätzlichen Komfort sind außerdem Western Blotting Sandwiches (10 Sandwiches/Paket) erhältlich. Jedes Sandwich besteht aus vorgeschnittenen Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF NC-Membranen mit 2× 3MM Chr Filterpapieren.